Learn More
Labconco™ Canopy Hood
Vent nontoxic odors, heat, and steam with a Labconco Canopy Hood.
3440.00€
Spécification
Type de produit | Hotte fermée |
---|---|
Profondeur (impériale) | 30 in |
Profondeur (métrique) | 76,2 cm |
Hauteur (impériale) | 18 in |
Hauteur (métrique) | 45,7 cm |
Code produit | Marque | Pression | Poids (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Pression | Poids (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17839640
|
Labconco™
4799000 |
325 pcm à 0,12 po H2O à 1 110 pcm à 2,45 po. H2O | 205 lb | 48 in |
3440.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Great for ovens, steam baths, tissue processors, open Kjeldahls, autoclaves, or rotary evaporators.
- Powder-coated steel liner
- Hardware for connection to remote motor-blower
- Without remote blower, lights, service fixtures or electrical outlets
Informations sur la commande
Available in 48 or 72 in. widths. Dimensions (overall): 30L x 18 in. H (76 x 46cm).
Spécification
Hotte fermée | |
76,2 cm | |
45,7 cm |
30 in | |
18 in |