Learn More
Cadence Science™ Cancer Implant Needle
Needle provides simple procedure to obtain and implant tumorous tissue cells beneath skin of lab animals for observation while maintaining a sterile field
1225.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Obtenez et implantez des cellules tissulaires tumorales sous la peau d’animaux de laboratoire |
---|---|
Type | Aiguille pour implants de cancer |
Matériau | Acier inoxydable |
Dimensions | Étalon |
Longueur (impériale) | 3,25 in |
Description
- Two piece needle set
- Consists of sharp pointed stainless-steel outer cannula and stainless steel blunt obturator which protrudes 3.2mm beyond the needle point
Spécification
Obtenez et implantez des cellules tissulaires tumorales sous la peau d’animaux de laboratoire | |
Acier inoxydable | |
3,25 in |
Aiguille pour implants de cancer | |
Étalon | |
8,25 cm |