Learn More
Thermo Scientific Chemicals Camptothécine
Code produit. 15474889
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15474889
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62523.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Agent antitumoral cytotoxique qui inhibe la topoisomérase I
Camptothecin is used as a cytotoxic antitumor agent that inhibits topoisomerase I.Camptothecin shows remarkable anticancer activity based on preliminary clinical trials. Its analogues are used in cancer chemotherapy. Cyclodextrin-based polymer containing camptothecin is used in the investigational anti-cancer drug study.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7689-03-4
Synonyme (S)-(+)-camptothécine
Spécification
Description Jaune
Quantité 5 g
Formule moléculaire C20H16N2O4
Poids de la formule 348,35g/mol
Point de fusion 260°C
Type de produit Réactif d’apoptose
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Agent antitumoral cytotoxique qui inhibe la topoisomérase I
Forme Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Camptothecin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: (+)-Camptothecin