Learn More
cAMPS-Sp, triethylammonium salt, Tocris Bioscience™
Code produit. 30001236
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Cell-permeable cAMP analog
Cell-permeable cAMP analog that activates cAMP receptor proteins such as PKA and cAMP-regulated guanine nucleotide exchange factor.
R-enantiomer also available.
Spécification
Nom chimique ou matériau cAMPS-Sp, triethylammonium salt
CAS 93602-66-5
Formule moléculaire C16H27N6O5PS
Quantité 1 mg
Synonyme sp-camps, sp-adenosine 3',5'-cyclic monophosphorothioate triethylammonium salt
Clé InChI OXIPZMKSNMRTIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[NH+](CC)CC.C1C2C(C(C(O2)N3C=NC4=C3N=CN=C4N)O)OP(=S)(O1)[O-]
Nom IUPAC 6-(6-aminopurin-9-yl)-2-oxido-2-sulfanylidene-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-7-ol;triethylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 446.463
CID PubChem 57369926
Poids de la formule 446.46
Pourcentage de pureté >98%