Learn More
(-)-Chlorure d’acide camphanique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10616622 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10616622
Marque: Thermo Scientific Acros 209890050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 39637-74-6 | C10H13ClO3 | 216.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de dérivatisation chirale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39637-74-6
Formule moléculaire C10H13ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 216.66
Numéro MDL MFCD00135626
Clé InChI PAXWODJTHKJQDZ-QVDQXJPCSA-N
Synonyme 1s-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo 2.2.1 heptane-1-carbonyl chloride, --1s,4r-camphanoyl chloride, 1s---camphanic acid chloride
CID PubChem 12364938
Nom IUPAC Chlorure de (4S)-1,7,7-triméthyl-2-oxo-3-oxabicyclo[2.2.1]héptane-4-carbonyle
SMILES CC1(C2(CCC1(OC2=O)C(=O)Cl)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Camphanic acid chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 67.0°C to 71.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 5 g
Rotation spécifique − 18.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 216.66
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (-)-Camphanic acid chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.