Learn More
Cambendazole-d7, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
CAS | 1228182-48-6 |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 10 mg |
Formule moléculaire | C14D7H7N4O2S |
Numéro MDL | MFCD16652585 |
À utiliser avec (application) | ANTHELMINTHIQUES ET FLUKICIDES |
Forme physique | Poudre |
Poids moléculaire (g/mol) | 309.39 |
Qualité | Étalon analytique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cambendazole-d7, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu