Learn More
MP Biomedicals™ Cam Lock
Code produit. 16309225 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Instruments FastPrep-24™ 5G
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16309225
Marque: MP Biomedicals™ 116005588
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cam Lock is a locking system for FastPrep-24™ 5G Instruments.
Modeled after the bike tire quick release, the familiar mechanism allows:
  • Rapid sample exchange
  • Strong grip
  • Uniform clamping force
  • Ease of use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Instruments FastPrep-24™ 5G
Quantité d’emballage 1 Pk.
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.