Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de calpain XI
81.81€ - 348.74€
Identifiants chimiques
CAS | 145731-49-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C26H40N4O6 |
Synonyme | Z-Leu-α-acide aminobutyrique-CONH(CH2)3-morpholine ; Z-L-Abu-CONH(CH2)3-morpholine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15417179
|
Thermo Scientific Chemicals
J65991.M^ |
1 mg |
81.81€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15407179
|
Thermo Scientific Chemicals
J65991.#0 |
5 mg |
348.74€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A cell-permeable dipeptidyl --ketoamide that acts as a potent, highly selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1 and -2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
145731-49-3 | |
C26H40N4O6 | |
Z-Leu-α-acide aminobutyrique-CONH(CH2)3-morpholine ; Z-L-Abu-CONH(CH2)3-morpholine |
Spécification
Blanc cassé | |
Une dipeptidyl →-cétoamide perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur puissant, hautement sélectif, réversible et actif au site de la calpaïne-1 et -2. | |
C26H40N4O6 | |
Z-Leu-α-acide aminobutyrique-CONH(CH2)3-morpholine ; Z-L-Abu-CONH(CH2)3-morpholine | |
Solide | |
CCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)C(=O)NCCCN1CCOCC1 | |
504.63 |
2°C à 8°C | |
145731-49-3 | |
504,60 | |
Sensible à la lumière | |
TZVQRMYLYQNBOA-UHFFFAOYNA-N | |
benzyl N-{3-methyl-1-[(1-{[3-(morpholin-4-yl)propyl]carbamoyl}-1-oxobutan-2-yl)carbamoyl]butyl}carbamate |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous azote