Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de la calpaine I, 95+ %
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Quantité | 5 mg |
Description | Blanc |
Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
À utiliser avec (application) | Un inhibiteur des calpaïnes I et II |
Doser | +95 % |
CAS | 110044-82-1 |
Formule moléculaire | C20H37N3O4 |
Poids de la formule | 383,53 |
Synonyme | Ac-LLnL-CHO ; ALLN |
Forme | Poudre |