Learn More
Interscience Certified Standard Weight (500 g)
Certified standard weight (500 g)
Marque: Interscience 513005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
500 g COFRAC calibrated weight, type F1Spécification
Poids d’étalonnage | |
1.10lb | |
500 g | |
Pour Dilueur gravimétrique 0.5Kg Interscience |
Poids étalon (500 g) | |
Acier inoxydable | |
v | |
Dilueur gravimétrique |