Learn More
Calibration Standard, 12 Brix, Bellingham Stanley™
Code produit. 12333539
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Bellingham et Stanley propose plusieurs matériaux d’étalonnage traçables pour la vérification et l’étalonnage des réfractomètres. Les liquides AG et les huiles d’étalonnage sont fournis en boîtes de flacons en verre de 5 x 5 ml et accompagnés d’un certificat d’étalonnage UKAS indiquant des valeurs à 20°C et 589,3 nm, ces matériaux de référence certifiés constituent une solution idéale pour vos besoins d’étalonnage de réfractomètre. Les plaques de contrôle quartz (QCP) sont également proposées pour vérifier et étalonner les polarimètres ; elles sont fournies avec un certificat de conformité indiquant les valeurs au sodium et au NIR pour les échelles angulaire et sucrière. Un bloc thermique est disponible pour une utilisation avec les polarimètres ADP Bellingham et Stanley, il contient le capteur de température externe permettant l’utilisation de la compensation de la température du quartz. Les QCP peuvent être fournies en option avec le certificat d’étalonnage UKAS indiquant la traçabilité PTB.
Pour les températures autres que 20°C, les valeurs RI et Brix sont disponibles sur le site Web du fabricant.
Valeurs RI et Brix
  • Vaste choix de valeurs
  • Validité 12 mois
  • Certificat d’étalonnage UKAS
  • Traçabibilité NIST et ICUMSA
Bloc thermique à utiliser avec ADP/S disponible, contactez-nous pour en savoir plus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mL