Learn More
Gonotec™ Support d’étalonnage d’osmomètre
Un accessoire à utiliser avec les osmomètres Osmomat 030 de Gonotec™.
Marque: Gonotec™ 30.9.0850
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
- Aide à la mesure de la force osmotique des solutions
- 850 mOsm/kg
Spécification
850 mOsm/kg | |
Support d’étalonnage | |
Pour Osmomat 030 |