Learn More
BINDER™ Certificat d’étalonnage, température
Le certificat d’étalonnage pour la température BINDER™ comporte une variété de points de mesure à des températures spécifiques pour une gamme d’incubateurs et de chambres BINDER™.
Marque: BINDER™ 8012-1561
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mesures à des températures spécifiques
- Certificat inclus
- Plusieurs points de mesure
Spécification
Chambres BINDER MKT 115, MKT 240, MKT 720 | |
9 Measurement Points | |
Mesure de la température |
Certificat d’étalonnage, température - mesure de la température, certificat inclus, 9 points de mesure (à la température spécifiée) | |
Certificat d’étalonnage, température |