Learn More
Unity Lab Services™ Certificat D'Etalonnage Humidité Relative, Un Point
Description
- Etalonnage en humidité relative à une température sèche donnée dans une enceinte climatique ou dans un générateur d'humidité à température ambiante.
- Etalonnage par comparaison à un hygromètre à point de rosée.
- Possibilités de 10%HR à 90%HR à température proche de l'ambiant.
- Instrument de référence étalonné par un organisme certifié 17025.
- Toute communication de résultats sera faite sous forme électronique au format pdf envoyée par email à l'adresse communiquée par vos soins, ceci afin de garantir la confidentialité.
- Sauf mention contraire de votre part, la commande de cette référence vaut convention de preuve par laquelle vous acceptez ces modalités de transmission.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Hygromètres |
| Type de produit | Certificat d’étalonnage |