Learn More
Unity Lab Services™ Certificat D'Etalonnage ISO Luxmètre
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Vérification en cinq points par rapport à un luxmètre de référence (0Lux, 500 Lux, 1000 Lux, 2000Lux, 4000Lux)
- Prestation réalisée en sous-traitance
- Delai: nous consulter
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Luxmètre |
| Certifications/Conformité | ISO |
| Type de produit | Certificat d’étalonnage |