Learn More
Unity Lab Services™ Certificat de calibrage Cofrac Température Deux points fixes 0°C, 4°C.
ULS offre une gamme complète de services et de programmes d’assistance pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez votre investissement dans la technologie en anticipant et en évitant les problèmes avant qu’ils ne surviennent.
Marque:  Unity Lab Services™ CAL935E
Code produit. 13475829
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Calibrage par rapport à un thermomètre de référence dans les bains
  • Type d’appareil : chaîne thermométrique de mesure de la température ou thermomètre à expansion à des valeurs fixes de : 0°C et 4°C
  • Nos meilleures incertitudes pour un thermomètre avec une résolution de 0,01°C (k = 2) : +/- 0,02°C à 0°C ; +/- 0,05°C à 4°C
  • Nos meilleures incertitudes pour un thermomètre avec une résolution de 0,1°C (k = 2) : +/- 0,1°C à 0°C ; +/- 0,2°C à 4°C
  • Numéro d’accréditation COFRAC 2-5984
  • Calibrage, portée disponible sur www.cofrac.fr
  • Temps moyen : 1 semaine