Learn More
Unity Lab Services™ Certificat D'Etalonnage Cofrac Température Deux Points Fixes, 0°C, 120°C
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
Marque: Unity Lab Services™ UMV-P935A
Code nomenclature Nacres: ND.14
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Etalonnage par comparaison à un thermomètre de référence dans des bains
- Type d'appareil : chaîne de mesure de température ou thermomètre à dilatation, aux valeurs fixes de 0°C, 120°C
- Nos meilleures incertitudes pour un thermomètre de résolution 0,01°C (k= 2) +/-0,02°C à 0°C; +/-0,08°C à 120°C
- Nos meilleures incertitudes pour un thermomètre de résolution 0,1°C (k=2) +/-0,1°C à 0°C; +/-0,2°C à 120°C
- Prestation sous accréditation COFRAC numéro 2-5984
- Etalonnage, portée disponible surwww.cofrac.fr
- Délai moyen: 1 semaine
Spécification
Thermomètres et Enregistreurs de Température | |
Cofrac | |
Certificat d’étalonnage |