missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Unity Lab Services™ Certificat D'Etalonnage Cofrac Température Cinq Points

Code produit. 11769178
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11769178

Marque: Unity Lab Services™ UMVP930T

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen

  • Etalonnage par comparaison à un thermomètre de référence dans des bains.
  • Type d'appareil : chaîne de mesure de température
  • Domaine : -80°C à 200°C
  • Nos meilleures incertitudes pour un thermomètre de résolution 0,01°C (k= 2) +/-0,03°C à 0°C +/-0,06°C de -80°C à 90°C +/-0,08°C de 90°C à 200°C
  • Nos meilleures incertitudes pour un thermomètre de résolution 0,1°C (k=2) +/-0,1°C à 0°C +/-0,2°C de -80°C à 200°C
  • Nos meilleures incertitudes pour une chaîne de mesure associée à un thermocouple (k=2) +/- 0,4°C de -80°C à 200°C
  • Prestation réalisée en sous-traitance par THERMO ELECTRON SAS sous accréditation COFRAC numéro 2-5984, Etalonnage, portée disponible sur www.cofrac.fr.
  • Délai moyen : 2 semaines.
  • Toute communication de résultats sera faite sous forme électronique au format pdf envoyée par email à l'adresse communiquée par vos soins, ceci afin de garantir la confidentialité.
  • Sauf mention contraire de votre part, la commande de cette référence vaut convention de preuve par laquelle vous acceptez ces modalités de transmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

À utiliser avec (équipement) Thermomètres et Enregistreurs de Température
Certifications/Conformité Cofrac
Type de produit Certificat d’étalonnage
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis