Learn More
Unity Lab Services™ Certificat d'étalonnage Tachymètre à Photoréflexion (17025)
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
Marque: Unity Lab Services™ UMV-P9342
Code nomenclature Nacres: ND.14
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Mesure de l'exactitude du tachymètre :
- 10 points en mode photo
Fourniture d'un certificat d'étalonnage réalisé par un laboratoire certifié 17025.
Plages accréditées :
- mode photo : 6 à 100 000 tr/min
-
Les points d'étalonnage souhaités peuvent être précisés à la commande.
Prestation réalisée en sous-traitance par un laboratoire certifié 17025.
Délai: Nous consulter.
Spécification
Tachymètre à Photoréflexion | |
Cofrac | |
Certificat d’étalonnage |