Learn More
Unity Lab Services™ Certificat d'étalonnage Tachymètre Photo-Electrique ou Contact (17025)
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
Marque: Unity Lab Services™ UMV-P9341
Code nomenclature Nacres: ND.14
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Mesure de l'exactitude du tachymètre :
- 10 points en mode photo-électrique ou contact
- 10 points en mode photo et 3 points en mode contact pour les combinés
Fourniture d'un certificat d'étalonnage réalisé par un laboratoire certifié 17025.
Plages accréditées :
- mode photo : 6 à 100 000 tr/min
- mode contact : 6 à 10 000 tr/min
Les points d'étalonnage souhaités peuvent être précisés à la commande.
Prestation réalisée en sous-traitance par un laboratoire certifié 17025.
Délai: Nous consulter.
Spécification
Tachymètre Photo-Electrique ou Contact | |
Cofrac | |
Certificat d’étalonnage |