Learn More
BINDER™ Certificat d’étalonnage
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Points d’étalonnage:
1 (centre de chambre)
1 (extension de la mesure)
15 à 18 points de mesure
27 points de mesure
9 points de mesure
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Mesures à des températures spécifiques
- Certificat inclus
- Plusieurs points de mesure
- Accessoire pour les chambres de séchage et de chauffage de la série FP Avantgarde.Line
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Chambres de séchage et de chauffage série FP Avantgarde.Line |
| Description | Calibration Certificate Temperature |
| Points d’étalonnage | 1 (centre de chambre) |
| Durée | 1 an |
| Type d’étalonnage | Étalonnage de la température |
| Type de produit | Certificat d’étalonnage, température |
| Gamme de produits | BINDER™ FP Avantgarde.Line |
| Service Offering | Qualification opérationnelle |
| Comprend | Measurement in the center of chamber at specified temperature |