Learn More
Paquets d’étalonnage pH 4,01 et 7,01, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantité:
20 ml
Description
- Kit de solutions tampons d’étalonnage du pH 7,01 et 4,01 de qualité supérieure avec traçabilité NIST et fourni avec un certificat d’analyse
- Fournis avec un certificat d’analyse
- Précision de +/- 0,01 pH à 25 °C
- Tableau de températures de la valeur de pH réelle à différentes températures imprimé sur chaque flacon
- Kit de tampons d’étalonnage du pH 4,01 et 7,01 de qualité supérieure produit conformément aux normes ISO 3696 / BS3978
- Utilise des sels de grande pureté, de l’eau déionisée, des balances à poids certifiées et de la verrerie de classe A
- Environnement à température contrôlée surveillé avec des thermomètres certifiés.
- La précision des valeurs relevées est de +/- 0,01 pH à 25 °C et sont traçables aux matériaux de référence (SRM) du NIST
Spécification
Spécification
pH | 7.01, 4.01 |
Quantité | 20 ml |
Type de solution | Tampon |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Paquets d’étalonnage pH 4,01 et 7,01, Hanna Instruments™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction