Learn More
Paquets de tampons d’étalonnage pH 7,01, Hanna Instruments™ Code produit.: 10080891
Paquets de tampons d’étalonnage pH 7,01, Hanna Instruments™
Code produit. 10080891
20 x 25 mL
Click to view available options
Quantité:
20 x 25 mL
Code produit. 10080891
Marque: Hanna Instruments HI70007P
Edge
Solution tampon d’étalonnage pH 7,01 de qualité supérieure comprenant une étiquette à code couleur pour une identification facile de la valeur pH du tampon et dont la précision du pH est de +/- 0,01 à 25 °C.
  • Solution tampon d’étalonnage du pH 7,01 de qualité supérieure produite conformément aux normes ISO 3696 / BS3978
  • Étiquette à code couleur pour une identification aisée de la valeur des tampons pH
  • Tableau de températures de la valeur de pH réelle à différentes températures imprimé sur chaque sachet
  • Utilise des sels de haute pureté, de l’eau déminéralisée, des balances à poids certifiées et de la verrerie de classe A dans un environnement à température contrôlée et surveillé avec des thermomètres certifiés 
  • La précision des valeurs relevées est de +/- 0,01 pH à 25 °C et sont traçables aux matériaux de référence (SRM) du NIST
  • Idéal pour les utilisateurs qui n’étalonnent pas fréquemment
  • Idéal pour une utilisation sur le terrain grâce à la portabilité
Spécification
pH 7.01
Forme physique Liquide
Quantité 20 x 25 mL
Conditionnement Sachets
Traçabilité au NIST Oui
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Paquets de tampons d’étalonnage pH 7,01, Hanna Instruments™ >