Learn More
BRAND™ Pipette sérologique étalonnée avec graduations
La pipette sérologique étalonnée BRAND comprend des graduations ambrées par incréments de 0,2 ml.
Marque: BRAND™ 27109
88.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 3.23000kg
Description
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Graduations et inscriptions en ETERNA de coloration ambrée.
- Marques de graduation courtes
Spécification
Oui | |
AR-GLAStrade; | |
Ambré | |
0,4 ml |
Pipette sérologique graduée, étalonnée « Ex » sur jet, 2 ml : 0,02 ml, pointe de dia. de 2 mm environ | |
Oui | |
0,02 mL | |
2 ml |