Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calcon, pur
Code produit. 10722631
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2538-85-4
Formule moléculaire C20H13N2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 416.383
Numéro MDL MFCD00004069
Clé InChI YJUGDMOGPJJWDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme C.I. 15705, Eriochrome™ Blue Black R, Mordant Black 17, Zinchrome R
CID PubChem 23702480
Nom IUPAC 4-[(2-hydroxynaphtalène-1-yl)hydrazinylidène]-3-oxonaphtalène-1-sulfonate de sodium
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcon™
Beilstein 16, 297
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 416.39
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Brun à noir
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Calcon]TS