Learn More
Copeaux de calcium, 98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11391168
Copeaux de calcium, 98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11391168
100 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11391168
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010125.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-70-2
Formule moléculaire Ca
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
Numéro MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clé InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
CID PubChem 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nom IUPAC calcium
SMILES [Ca]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium
Densité 1.54
Plage de pourcentage du dosage 98% (metals basis)
Quantité 100 g
Poids de la formule 40.078
Forme Copeaux
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX01K073 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog Number010125.09,010125.22,010125.36
Numéro de lotX01K041 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog Number010125.09,010125.22,010125.36
Numéro de lotU12K003 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/08/2024 Catalog Number010125.09,010125.22,010125.36
Numéro de lotU12K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/08/2024 Catalog Number010125.09,010125.22,010125.36
Numéro de lotT29K030 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/08/2024 Catalog Number010125.09,010125.22,010125.36
Nom du produit
Copeaux de calcium, 98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >