Learn More
Thioglycolate de calcium trihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10743023 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10743023
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 65208-41-5 | C2H10CaO5S | 186.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65208-41-5
Formule moléculaire C2H10CaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 186.24
Numéro MDL MFCD00150707
Clé InChI GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calciumthioglycolatetrihydrate
CID PubChem 131881455
SMILES O.O.O.[Ca].OC(=O)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium thioglycolate trihydrate
Point de fusion 270°C to 280°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Merck Index 15, 1713
Informations sur la solubilité Solubility in water: 70g/L (25°C). Other solubilities: very slightly soluble in alcohol,chloroform,practical insoluble in ether,petroleum ether,,benzene
Nom IUPAC calcium ; 2Acide-sulfanylacétique ; trihydrate
Poids de la formule 184.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium thioglycolate trihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.