Learn More
Sulfate de calcium anhydre, technique, granulaire, agent de dessiccation, Fisher Chemical
Click to view available options
Récipient à poudre en plastique de 500 g
Spécification
Spécification
Point de fusion | 1450°C |
CAS | 7778-18-9 |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solide |
Quantité | 500 g |
Formule moléculaire | CaO4S |
Numéro MDL | MFCD00010912 |
Clé InChI | OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Nom IUPAC | sulfate de calcium |