Learn More
Sulfate de calcium, 99 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15119253
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-18-9
Formule moléculaire CaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00010912
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous
CID PubChem 24497
ChEBI CHEBI:31346
Nom IUPAC calcium ; sulfate
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium sulfate
Point de fusion 1450.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Formule linéaire CaSO4
Fieser 01,107
Merck Index 15,1708
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Poids de la formule 136.14
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Conditionnement Récipient en plastique