Learn More
Stéarate de calcium, 5,9 à 7,1 % (Ca), poudre, Thermo Scientific Chemicals
56.70€ - 220.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1592-23-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C36H70CaO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 607.02 |
Numéro MDL | MFCD00036390 |
Clé InChI | CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium stearate, calcium octadecanoate, flexichem, calcium distearate, octadecanoic acid, calcium salt, aquacal, calstar, flexichem cs, stavinor 30, stearates |
CID PubChem | 15324 |
Nom IUPAC | calcium;octadécanoate |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ca+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13585040
|
Thermo Scientific Acros
449720010 |
1 kg |
56.70€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13595040
|
Thermo Scientific Acros
449720050 |
5 kg |
220.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1592-23-0 | |
607.02 | |
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L | |
15324 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ca+2] |
C36H70CaO4 | |
MFCD00036390 | |
calcium stearate, calcium octadecanoate, flexichem, calcium distearate, octadecanoic acid, calcium salt, aquacal, calstar, flexichem cs, stavinor 30, stearates | |
calcium;octadécanoate |
Spécification
Calcium stearate | |
6.4 to 7.4% (Ca) | |
Poudre | |
MFCD00036390 | |
calcium stearate, calcium octadecanoate, flexichem, calcium distearate, octadecanoic acid, calcium salt, aquacal, calstar, flexichem cs, stavinor 30, stearates | |
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L | |
calcium;octadécanoate | |
15324 | |
6.4 to 7.4% (Ca) |
145°C to 160°C | |
1592-23-0 | |
C36H70CaO4 | |
15,1705 | |
Solubility in water: insoluble | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ca+2] | |
607.02 | |
607.02 | |
Bouteille en plastique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 216-472-8
RUO – Research Use Only