Learn More
Solution étalon de métal au calcium 1000 ppm, pour AAS, solution HNO3 1 M, Fisher Chemical
28.65€ - 50.62€
Identifiants chimiques
Numéro MDL 10899
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10486801
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
J/8010/05
100 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10060230
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
J/8010/08
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Solution étalon de métal au calcium, 1 000 ppm, pour AAS, solution HNO3 1 M.
Spécification
Identifiants chimiques
10899
Spécification
Incolore
Liquide
Flacon en plastique PEHD
1
10899
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Calcium solution 1000 ppm
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.