Learn More
Étalon de calcium pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
144.00€ - 309.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium Standard |
---|---|
CAS | 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
% min. CAS | 1.0, 5.0, 94.0 |
% max. CAS | 1.0, 5.0, 94.0 |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11939472
|
SPEX Certiprep
PLCA2-2Y |
125 ml |
144.00€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10356172
|
SPEX Certiprep
PLCA2-2T |
250 mL |
169.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10406762
|
SPEX Certiprep
PLCA2-2X |
500 mL |
309.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Ca | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Calcium Standard | |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
2% HNO3 | |
AA, ICP | |
[Ca] | |
40.08 | |
CHEBI:29320 | |
Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO3 1000μg/mL PLCA2-2Y, -2T, -2X 10,000 PLCA2-3Y,-3X 2-5% HCl 1000μg/mL PLCA1-2X |
7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
Certificat d’assurance des rapports d’analyse jusqu’à 30 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb. | |
Certified Reference Material | |
Ca | |
MFCD00010897 MFCD00085314 | |
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N | |
calcium | |
5460341 | |
Assurance |
Sécurité et traitement
Entraine une irritation cutanée et une irritation oculaire grave
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : Ambiant
- 1000
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, calciumcarbonate
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire