Learn More
Étalon de calcium pour ICP, 10 000 μg/ml dans 5 % HNO3, SPEX CertiPrep™ Code produit.: 10672903
compliance-icons
Étalon de calcium pour ICP, 10 000 μg/ml dans 5 % HNO3, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10672903 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
250 mL, Flacon en PEBD lixivié trois fois
Click to view available options
Quantité:
125 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Code produit. 10672903
Marque: SPEX Certiprep PLCA23T
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ca10 000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire Ca
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
Numéro MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clé InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nom IUPAC calcium
SMILES [Ca]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Quantité 250 mL
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix 5% HNO3
Qualité Assurance
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, calciumcarbonate
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon de calcium pour ICP, 10 000 μg/ml dans 5 % HNO3, SPEX CertiPrep™ >