Learn More
Solution de calcium pour chromatographie d’échange d’ions, 1 g/l, matriceH2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12976264 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12976264
Marca: Fisher Chemical S 209 100
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Especificaciones
La solution contient HNO3
Concentration 10 g/L
Quantité 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Calcium (Ca) 10000mg/l in HNO3 5%
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Consejos de prudencia
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado