Learn More
Grenaille de calcium, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific™ Code produit.: 11371178
Grenaille de calcium, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11371178
50 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
2 x 500 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11371178
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010127.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-70-2
Formule moléculaire Ca
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
Numéro MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clé InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
CID PubChem 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nom IUPAC calcium
SMILES [Ca]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium
Couleur Blanc argenté
Aspect Silvery-white shot
Densité 1.54g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Tension de vapeur 0 hPa
Forme Shot, redistillé, 1 cm (0,4 po) & moins
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Grenaille de calcium, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific™ >