Learn More
Calcium, solution étalon de plasma, Specpure™, Ca 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11410440
Calcium, solution étalon de plasma, Specpure™, Ca 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410440
500 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Code produit. 11410440
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014407.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00085314
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium plasma standard solution
Note relative au nom Ca 10000μg/mL
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3264
Forme physique Liquide
Concentration CaCO3 in 5% HNO3
Qualité Specpure™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1521895 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number014407.AD,014407.AE,014407.AP
Numéro de lot1521893 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number014407.AD,014407.AE,014407.AP
Numéro de lot1521894 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2025 Catalog Number014407.AD,014407.AE,014407.AP
Numéro de lot1513942 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2024 Catalog Number014407.AD,014407.AE,014407.AP
Numéro de lot1510560 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2024 Catalog Number014407.AD,014407.AE,014407.AP
Nom du produit
Calcium, solution étalon de plasma, Specpure™, Ca 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >