Learn More
Phosphate de calcium, pour analyse, 35 à 40 % (Ca), Thermo Scientific Chemicals
60.60€ - 220.10€
Identifiants chimiques
CAS 7758-87-4
Formule moléculaire Ca3O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 310.18
Clé InChI QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonyme calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
CID PubChem 24456
ChEBI CHEBI:9679
Nom IUPAC diphosphate de tricalcium
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12604967
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
213480010
1 kg
60.60€
1kg
12614967
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
213480050
5 kg
220.10€
5kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7758-87-4
310.18
calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
CHEBI:9679
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Ca3O8P2
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
24456
diphosphate de tricalcium
Spécification
Calcium phosphate
c.p.
35-40%
Ca3(PO4)2
calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
diphosphate de tricalcium
24456
310.18
Analytique
1670.0°C
7758-87-4
Ca3O8P2
15,1696
Solubility in water: 0.1g/L (25°C)
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
310.18
CHEBI:9679
35 to 40% (Ca)
Flacon en plastique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-840-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Calcium phosphate