Learn More
Oxyde de calcium, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
20 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium Oxide |
Note relative au nom | Meets analytical specification of FCC |
Forme physique | Fine Powder |
Quantité | 2.5 kg |
Formule linéaire | CaO |
Numéro UN | 1910 |
Nom IUPAC | oxocalcium |
Poids de la formule | 56.08g/mol |
Pourcentage de pureté | 96 to 100.5% (ex ignited substance) |
Qualité | puriss. |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium oxide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium oxide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur