Learn More
Oxyde de calcium, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
20 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Calcium Oxide |
Note relative au nom | Meets analytical specification of FCC |
Forme physique | Fine Powder |
Quantité | 5 kg |
Formule linéaire | CaO |
Numéro UN | 1910 |
Nom IUPAC | oxocalcium |
Poids de la formule | 56.08g/mol |
Pourcentage de pureté | 96 to 100.5% (ex ignited substance) |
Qualité | puriss. |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction