Learn More
Oxyde de calcium, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
69.20€ - 831.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1305-78-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 56.08 |
Numéro MDL | MFCD00010911 |
Clé InChI | BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx |
CID PubChem | 14778 |
ChEBI | CHEBI:31344 |
SMILES | [O--].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11301458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010923.18 |
50 g |
69.20€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010923.30 |
250 g |
236.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010923.A1 |
1 kg |
831.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in cement, glass, steel, paper, chemical and petroleum industries. It acts as a key ingredient in the process of cement making. It is widely used industrially as a dehydrating agent and an absorbent. Further it finds use as a water softener and as a pH regulator for wastewater. It is useful to detect traces of water in hydrocarbons, and in flue-gas desulfurization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1305-78-8 | |
56.08 | |
BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N | |
14778 | |
[O--].[Ca++] |
CaO | |
MFCD00010911 | |
calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx | |
CHEBI:31344 |
Spécification
2850°C | |
2572°C | |
Blanc | |
99.95% (Metal basis) | |
MFCD00010911 | |
Slightly soluble in water. Insoluble in methanol | |
[O--].[Ca++] | |
56.08 | |
CHEBI:31344 | |
Odorless | |
Air and moisture sensitive | |
3.25-3.38 g/cm3 |
Calcium oxide | |
1305-78-8 | |
Poudre | |
CaO | |
calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx | |
BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N | |
oxocalcium | |
14778 | |
56.08 | |
1.83 | |
White powder |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-138-9
missing translation for 'rtecsNumber' : EW3100000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Sensible à l’air et à l’humidité
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Calcium oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium oxide
RUO – Research Use Only