Learn More
Nitrure de calcium, morceaux marron, 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11362218
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Calcium nitride is used in the production of light-emitting diode (LED) phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12013-82-0
Formule moléculaire Ca3N2
Numéro MDL MFCD00015985
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium nitride
Point de fusion 1195°C
Couleur Marron
Forme physique Pièces
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 148.25
Odeur Ammonia-like
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.63