Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 132.0°C |
Nom chimique ou matériau | Calcium nitrate tetrahydrate |
Point de fusion | 45.0°C |
Couleur | Blanc |
pH | 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C) |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 103% (Complexometry) |
Formule linéaire | Ca(NO3)2·4H2O |
Merck Index | 15, 1684 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.