Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 13477-34-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaH8N2O10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 236.146 |
Numéro MDL | MFCD00149604 |
Clé InChI | ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate |
CID PubChem | 16211656 |
ChEBI | CHEBI:86159 |
Nom IUPAC | dinitrate de calcium tétrahydraté |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354569
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16645.22 |
100 g |
N/A
|
N/A | |||||
11457977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16645.36 |
500 g |
N/A
|
N/A
|
|||||
11467977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16645.0E |
2500 g |
N/A
|
N/A | |||||
Description
Calcium nitrate tetrahydrate is used as a nitrogenous fertilizer and a corrosive inhibitor in diesel fuels. It is utilized in plant cells for culture experiments. It is also used in cooling baths and waste water handling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe nitrate de calcium tétrahydraté est utilisé comme engrais azoté et comme inhibiteur de corrosion dans les carburants diesel. Il est utilisé dans les cellules végétales pour des expériences de mise en culture. Il est également utilisé dans les bains réfrigérants et la manipulation des eaux usées.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents réducteurs puissants.
Identifiants chimiques
13477-34-4 | |
236.146 | |
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N | |
16211656 | |
dinitrate de calcium tétrahydraté |
CaH8N2O10 | |
MFCD00149604 | |
calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate | |
CHEBI:86159 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2] |
Spécification
132°C (decomposition) | |
43°C to 45°C | |
CaH8N2O10 | |
UN1454 | |
calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate | |
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de calcium tétrahydraté | |
16211656 | |
236.15 (164.09 Anhydrous) | |
Odorless | |
1.82 |
Calcium nitrate tetrahydrate | |
13477-34-4 | |
MFCD00149604 | |
14,1682 | |
Soluble in water,alcohol and acetone. | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2] | |
236.146 | |
CHEBI:86159 | |
99% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATE DE CALCIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 233-332-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EW3000000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Calcium nitrate, tetrahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
RUO – Research Use Only