Learn More
Hydroxyde de calcium, purum p.a., Honeywell
Purum p.a., ≥ 96,0% (T)
73.49€ - 163.40€
Identifiants chimiques
CAS | 1305-62-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CaH2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.09 |
Numéro MDL | MFCD00010901 |
Clé InChI | AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid |
CID PubChem | 6093208 |
ChEBI | CHEBI:31341 |
Nom IUPAC | dihydroxyde de calcium |
SMILES | [OH-].[OH-].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15621940
|
Honeywell Research Chemicals
21181-1KG |
1 kg |
73.49€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15631940
|
Honeywell Research Chemicals
21181-5KG |
5 kg |
163.40€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Identifiants chimiques
1305-62-0 | |
74.09 | |
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L | |
6093208 | |
dihydroxyde de calcium |
CaH2O2 | |
MFCD00010901 | |
calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid | |
CHEBI:31341 | |
[OH-].[OH-].[Ca++] |
Spécification
Calcium Hydroxide | |
CaH2O2 | |
MFCD00010901 | |
calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid | |
[OH-].[OH-].[Ca++] | |
74.09 | |
CHEBI:31341 | |
≥96% (T) | |
2.24g/mL at 25°C |
1305-62-0 | |
Ca(OH)2 | |
NONH for all modes of transport | |
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L | |
dihydroxyde de calcium | |
6093208 | |
74.09g/mol | |
purum p.a. |
Sécurité et traitement
P261-P280-P305 + P351 + P338
H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-137-3
missing translation for 'rtecsNumber' : EW2800000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Calcium hydroxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium dihydroxide