Learn More
Hydroxyde de calcium, 98 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
39.90€ - 244.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1305-62-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CaH2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.09 |
Numéro MDL | MFCD00010901 |
Clé InChI | AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid |
CID PubChem | 6093208 |
ChEBI | CHEBI:31341 |
SMILES | [OH-].[OH-].[Ca++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10637192
|
Thermo Scientific Acros
219181000 |
100 g | Flacon en plastique |
39.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10647192
|
Thermo Scientific Acros
219185000 |
500 g | Flacon en plastique |
47.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10398540
|
Thermo Scientific Acros
219180010 |
1 kg | Flacon en plastique |
63.60€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10697352
|
Thermo Scientific Acros
219180025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
88.70€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10761604
|
Thermo Scientific Acros
219180100 |
10 kg | Récipient en plastique |
244.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1305-62-0 | |
74.09 | |
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L | |
6093208 | |
[OH-].[OH-].[Ca++] |
CaH2O2 | |
MFCD00010901 | |
calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid | |
CHEBI:31341 |
Spécification
2850.0°C | |
580.0°C | |
Blanc | |
97.5% min. (Complexometry) | |
Ca(OH)2 | |
15, 1675 | |
Solubility in water: 1.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids (evolution of heat) and nh4cl sol, soluble in glycerol and sugar, insoluble in alcohol | |
[OH-].[OH-].[Ca++] | |
74.09 | |
CHEBI:31341 | |
98% | |
Passes Tests |
Calcium hydroxide | |
1305-62-0 | |
Poudre amorphe | |
CaH2O2 | |
MFCD00010901 | |
calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid | |
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L | |
dihydroxyde de calcium | |
6093208 | |
74.09 | |
Extra pur | |
2.24g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-137-3
- Calcium hydroxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only