Learn More
Indicateur de dureté du calcium, sans murexide, 100 comprimés, Fisher Chemical
Click to view available options
100 comprimés, cuve en verre
Spécification
Spécification
Couleur | Bleu-violet |
Forme physique | Solide |
Quantité | 100 Tablets |
Numéro MDL | 12777 |
Conditionnement | Cuve en verre |