Learn More
Granulés de calcium, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11316677
Granulés de calcium, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11316677
1 kg
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11316677
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000875.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-70-2
Formule moléculaire Ca
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
Numéro MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clé InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
CID PubChem 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nom IUPAC calcium
SMILES [Ca]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium
Couleur Blanc argenté
Note relative au nom Redistilled
Aspect Silvery-white granules
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Quantité 1 kg
Dimensions de la maille -6 Mesh
Odeur Odorless
Forme Granulaire
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP14L043 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/03/2025 Catalog Number000875.30,000875.A1
Numéro de lotN20L015 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2025 Catalog Number000875.30,000875.A1
Numéro de lotN20L014 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2025 Catalog Number000875.30,000875.A1
Numéro de lotN20L013 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2025 Catalog Number000875.30,000875.A1
Numéro de lotN14L033 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/02/2025 Catalog Number000875.30,000875.A1
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium granules
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Calcium
Nom du produit
Granulés de calcium, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >