Learn More
Fluorure de calcium, précipité, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419472
1000 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Calcium fluoride is used to manufacture optical components such as windows and lenses, used in thermal imaging systems, spectroscopy, and excimer lasers. In combination with KF, it is a useful fluorinating agent for conversion of other alkyl halides to fluorides. It may be used in the fabrication of microfluidic capillary electrophoresis (CE) devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorure de calcium est utilisé pour fabriquer des composants optiques tels que les fenêtres et les lentilles employées dans les systèmes d’imagerie thermique, la spectroscopie et les lasers à excimère. En association avec KF, il s’agit d’un agent fluorescent utilisé pour convertir d’autres halogénures d’alkyle en fluorures. Il peut être utilisé dans la fabrication de dispositifs d’électrophorèse capillaire microfluidique (CE).
Solubilité
Soluble dans les sels d’ammonium. Soluble dans l’eau (légèrement).
Remarques
Conserver à température ambiante. Séparé des acides minéraux. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec l’humidité et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-75-5
Formule moléculaire CaF2
Poids moléculaire (g/mol) 78.08
Numéro MDL MFCD00010907
Clé InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
CID PubChem 84512
ChEBI CHEBI:35437
Nom IUPAC difluorure de calcium
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition ∼2500°C
Nom chimique ou matériau Calcium fluoride
Point de fusion 1403°C
Note relative au nom Precipitated
Quantité 1000 g
Merck Index 14,1667
Informations sur la solubilité Soluble in ammonium salts. Soluble in water (slightly).
Poids de la formule 78.08
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.434
Densité 3.18
Nom du produit
Fluorure de calcium, précipité, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >