Learn More
Pièces dendritiques cristallines de calcium, 99,98 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11392408
Pièces dendritiques cristallines de calcium, 99,98 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11392408
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11392408
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014457.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-70-2
Formule moléculaire Ca
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
Numéro MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clé InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
CID PubChem 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nom IUPAC calcium
SMILES [Ca]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium crystalline dendritic pieces
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1401
Quantité 25 g
Pourcentage de pureté 99.98%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Forme Pièces
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY30G045 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog Number014457.06,014457.14
Numéro de lotT26I016 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/08/2022 Catalog Number014457.06,014457.14
Numéro de lotT26I017 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/08/2022 Catalog Number014457.06,014457.14
Numéro de lotX21G039 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number014457.06,014457.14
Numéro de lotU17E026 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number014457.06,014457.14
Nom du produit
Pièces dendritiques cristallines de calcium, 99,98 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals >