Learn More
Chlorure de calcium, ultra sec, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Calcium chloride is used as a drying and dehydrating agent for organic liquids and gases and for solids in desiccators. Common applications include brine for refrigeration plants and ice and dust control on roads. Use of calcium chloride and urea has been reported to significantly increase average fruit weight and ascorbic acid content in pomegranates. The strawberry fruit storability can also be improved by edible coating of calcium chloride. It is used in drying tubes in research laboratories, salt/chemical based dehumidifiers, fire-extinguishers, plastics, ceramic slipware, as flux in the Davy process for the manufacture of sodium and to increase water hardness in swimming pool. It provides inhibition of swelling clays in the water phase of invert emulsion drilling fluids. CaCl2-Pybox (pyridine flanked by two oxazoline groups) has been reported to be an efficient chiral catalyst for asymmetric 1,4-addition reactions of 1,3-dicarbonyl compounds with nitroalkenes, affording gamma-nitro carbonyl compounds in high enantioselectivities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | >1600°C |
Nom chimique ou matériau | Calcium chloride |
Point de fusion | 782°C |
Note relative au nom | Ultra dry |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Billes |
Quantité | 1 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Merck Index | 14,1659 |
Informations sur la solubilité | Freely soluble in water,ethanol,methanol and acetic acid. Insoluble in liquid ammonia,dimethyl sulfoxide and ethyl acetate. |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y25F064 | Certificat d’analyse | 13/01/2025 | 035686.03,035686.09,035686.18 |
X08K080 | Certificat d’analyse | 26/12/2024 | 035686.03,035686.09,035686.18 |
X09K014 | Certificat d’analyse | 17/10/2024 | 035686.03,035686.09,035686.18 |
P07K010 | Certificat d’analyse | 13/03/2024 | 035686.03,035686.09,035686.18 |
P07K011 | Certificat d’analyse | 13/03/2024 | 035686.03,035686.09,035686.18 |
Sécurité et traitement
- Calcium chloride, anhydrous
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Calcium chloride